4-Chlor-7-methoxychinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS2571G1 AS2571G5
ACTIAS2571G1EA 59 CHF
ACTIAS2571G1 ACTIAS2571G5
4-Chlor-7-methoxychinolin
4-Chloro-7-methoxyquinoline
Formel: C₁₀H₈ClNO
MW: 193,6300 g/mol
MDL Number: MFCD06659036
CAS-Nummer: 68500-37-8