3,4-Dimethoxyzimtsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3,4-Dimethoxycinnamic Acid
AS22681G100
AS22681G25
ACTIAS22681G100EA
0
CHF
ACTIAS22681G100
ACTIAS22681G25
3,4-Dimethoxyzimtsäure
3,4-Dimethoxyzimtsäure
Formel:
C₁₁H₁₂O₄ MW: 208,21 g/mol Siedepunkt: 343 °C (1013 hPa) Melting Pt: 198…202 °C |
MDL Number:
MFCD00004387 CAS-Nummer: 2316-26-9 EINECS: 219-025-5 |