Calciumnitrid ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
13124.06
13124.18
13124.30
13124.06EA
210
CHF
13124.06
13124.18
13124.30
Calciumnitrid ≥99% (Metall-Basis)
Calciumnitrid
Purity: 99%
CAS No.: 12013-82-0
Molecular Formula: Ca3N2
Formula Weight: 148.25
Physical Form: 12mm & Down Pieces
Density: 2.63
Melting Point: 1195°
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00015985
Formel:
Ca₃N₂ Melting Pt: 1195 °C Dichte: 2.63 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015985 CAS-Nummer: 12013-82-0 EINECS: 234-592-9 UN: 3178 ADR: 4.1,II |