4-Chlor-2,6-xylidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B21996.06
B21996.14
B21996.06EA
75
CHF
B21996.06
B21996.14
4-Chlor-2,6-xylidin ≥98%
4-Chlor-2,6-xylidin
Purity: 98%
CAS No.: 24596-18-7
Molecular Formula: C8H10ClN
Formula Weight: 155.63
Melting Point: 45-50°
MDL No.: MFCD01076576
Formel:
C₈H₁₀ClN Melting Pt: 45…50 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01076576 CAS-Nummer: 24596-18-7 |