3-Nitrobenzylamin Hydrochlorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-Nitrobenzylammonium hydrochloride
AS20479G25 AS20479G5
ACTIAS20479G25EA 0 CHF
ACTIAS20479G25 ACTIAS20479G5
3-Nitrobenzylamin Hydrochlorid
3-Nitrobenzylamin Hydrochlorid
Formel: C₇H₉ClN₂O₂
MDL Number: MFCD00012858
CAS-Nummer: 26177-43-5
EINECS: 247-502-8