3'-Brom-5'-chlor-2'-hydroxyacetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
1-(3-Bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone, 5-Chloro-3-bromo-2-hydroxyacetophenone
AS25308G25
AS25308G5
ACTIAS25308G25EA
118
CHF
ACTIAS25308G25
ACTIAS25308G5
3'-Brom-5'-chlor-2'-hydroxyacetophenon
3'-Brom-5'-chlor-2'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₆BrClO₂ MW: 249,49 g/mol |
MDL Number:
MFCD00857068 CAS-Nummer: 59443-15-1 |