N-Fluorbenzolsulfonimid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20178G100
AS20178G25
ACTIAS20178G100EA
0
CHF
ACTIAS20178G100
ACTIAS20178G25
N-Fluorbenzolsulfonimid
N-Fluorbenzolsulfonimid
Formel:
C₁₂H₁₀FNO₄S₂ MW: 315,34 g/mol |
MDL Number:
MFCD00144885 CAS-Nummer: 133745-75-2 |