4-Nitrophenyl-phenylsulfid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(4-Nitrophenyl)(phenyl)sulphane
A17278.06
A17278.14
A17278.06EA
115
CHF
A17278.06
A17278.14
4-Nitrophenyl-phenylsulfid ≥98%
4-Nitrophenyl-phenylsulfid
Purity: 98%
CAS No.: 952-97-6
Molecular Formula: C12H9NO2S
Formula Weight: 231.27
Melting Point: 54-57°
MDL No.: MFCD00024700
Formel:
C₁₂H₉NO₂S MW: 231,27 g/mol Melting Pt: 54…57 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00024700 CAS-Nummer: 952-97-6 EINECS: 213-462-5 |