N,N-Bis(trifluormethansulfonyl)anilin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,1,1-Trifluoro-N-phenyl-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide, N-Phenylbis(trifluoromethanesulphonimide)
374790050 374790250 374791000
ACRO374790050EA 117 CHF
ACRO374790050 ACRO374790250 ACRO374791000
N,N-Bis(trifluormethansulfonyl)anilin 97%
N,N-Bis(trifluormethansulfonyl)anilin
Formel: C₈H₅F₆NO₄S₂
MW: 357,25 g/mol
Melting Pt: 99…105 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000404
CAS-Nummer: 37595-74-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 105 °C
HPLC ≥96.0 %