3-Chlor-N,N-dimethylanilin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L08563.06
L08563.14
L08563.06EA
103
CHF
L08563.06
L08563.14
3-Chlor-N,N-dimethylanilin 95%
3-Chlor-N,N-dimethylanilin
Formel:
C₈H₁₀ClN Siedepunkt: 230…232 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00018456 CAS-Nummer: 6848-13-1 EINECS: 229-935-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |