2-Chlor-4-fluor-5-nitroanisol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
1-Chloro-5-fluoro-2-methoxy-4-nitrobenzene
AS22720G1
AS22720G5
ACTIAS22720G1EA
100
CHF
ACTIAS22720G1
ACTIAS22720G5
2-Chlor-4-fluor-5-nitroanisol
2-Chlor-4-fluor-5-nitroanisol
Formel:
C₇H₅ClFNO₃ MW: 205,5700 g/mol |
MDL Number:
MFCD03425810 CAS-Nummer: 84478-76-2 |