2-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32407G1
AS32407G5
ACTIAS32407G1EA
0
CHF
ACTIAS32407G1
ACTIAS32407G5
2-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid
2-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid
Formel:
C₆H₉BClNO₂ MW: 173.4052 g/mol |
MDL Number:
MFCD02258096 CAS-Nummer: 863753-30-4 |