4-Carboxyphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Boronobenzoic Acid, Ark Pharm, 4-Carboxybenzeneboronic acid
344400010
344400050
344400250
ACRO344400010EA
41.7
CHF
ACRO344400010
ACRO344400050
ACRO344400250
4-Carboxyphenylboronsäure 97%
4-Carboxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₇BO₄ MW: 165,94 g/mol Melting Pt: 238…240 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00151801 CAS-Nummer: 14047-29-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |