3-Carboxyphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Boronobenzoic acid, 3-Carboxybenzeneboronic acid
AS50097G100
AS50097G5
ACTIAS50097G100EA
0
CHF
ACTIAS50097G100
ACTIAS50097G5
3-Carboxyphenylboronsäure
3-Carboxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₇BO₄ MW: 165,94 g/mol |
MDL Number:
MFCD00036833 CAS-Nummer: 25487-66-5 |