4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (4-Ethoxycarbonylphenyl)boronic acid
367790010 367790050 367790250
ACRO367790010EA 66.3 CHF
ACRO367790010 ACRO367790050 ACRO367790250
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure 97%
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,99 g/mol
Melting Pt: 184…189 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179441
CAS-Nummer: 4334-88-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %