3-Carboxyphenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
367570010 367570050
ACRO367570010EA 39.6 CHF
ACRO367570010 ACRO367570050
3-Carboxyphenylboronsäurepinakolester 97%
3-Carboxyphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₇BO₄
MW: 248,083 g/mol
Melting Pt: 206…211 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03411930
CAS-Nummer: 269409-73-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206 to 211 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %