1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamid) 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: N1,N1,N2,N2-Tetramethyldiazene-1,2-dicarboxamide, Diamide
J64865.03 J64865.06
J64865.03EA 321 CHF
J64865.03 J64865.06
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamid) 95%
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamid)
Formel: C₆H₁₂N₄O₂
Melting Pt: 112 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00008318
CAS-Nummer: 10465-78-8
EINECS: 233-951-7