Kaliumiodat standardisierte Lösung 0.1 N in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
35586.K2
35586.K7
35586.K2EA
106
CHF
35586.K2
35586.K7
Kaliumiodat standardisierte Lösung 0.1 N in wässriger Lösung
Kaliumiodat
CAS No.: 7758-05-6
Molecular Formula: KIO3
Formula Weight: 214.00
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011406
Formel:
KlO₃ MW: 214 g/mol Melting Pt: 560 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011406 CAS-Nummer: 7758-05-6 EINECS: 231-831-9 Merck Index: 13,07726 |