Tetrahydropyran-4-methanol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20467G1
AS20467G25
AS20467G5
ACTIAS20467G1EA
0
CHF
ACTIAS20467G1
ACTIAS20467G25
ACTIAS20467G5
Tetrahydropyran-4-methanol
Tetrahydropyran-4-methanol
Formel:
C₆H₁₂O₂ |
MDL Number:
MFCD00457804 CAS-Nummer: 14774-37-9 |