4-Indolboronsäurepinakolester
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
AS12914G1
AS12914G25
AS12914G5
ACTIAS12914G1EA
0
CHF
ACTIAS12914G1
ACTIAS12914G25
ACTIAS12914G5
4-Indolboronsäurepinakolester
4-Indolboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₈BNO₂ |
MDL Number:
MFCD08689896 CAS-Nummer: 388116-27-6 |