Ebselenoxid
Lieferant: Cayman Chemical
Gefahr
10012298-1 10012298-5 10012298-10 10012298-25
CAYM10012298-1EA 96 CHF
CAYM10012298-1 CAYM10012298-5 CAYM10012298-10 CAYM10012298-25
Ebselenoxid
Ebselenoxid
Formel: C₁₃H₉NO₂Se
CAS-Nummer: 104473-83-8