Methylmagnesiumchlorid ∼22% w/w 3 mol/l THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
252568000
252561000
252568000.EA
256
CHF
252568000.
252561000.
Methylmagnesiumchlorid ∼22% w/w 3 mol/l THF, AcroSeal®
Methylmagnesium chloride
Formel:
CH₃ClMg MW: 74.79 g/mol Siedepunkt: 66 °C (760 mmHg) Dichte: 1.01 g/cm³ Flash-Pt: –17 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000468 CAS-Nummer: 676-58-4 EINECS: 211-629-7 UN: 3399 ADR: 4.3 I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark brown Solution |
Titration with HCl | 22 to 24 % |