2-Cyan-4'-fluoracetanilid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Cyano-N-(4-fluorophenyl)acetamide
AS23642G25
AS23642G5
ACTIAS23642G25EA
343
CHF
ACTIAS23642G25
ACTIAS23642G5
2-Cyan-4'-fluoracetanilid
2-Cyan-4'-fluoracetanilid
Formel:
C₉H₇FN₂O |
MDL Number:
MFCD00276110 CAS-Nummer: 1735-88-2 |