4-(1H-Pyrazol-1-yl)anilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Pyrazol-1-yl-phenylamine
AS20709G25
AS20709G5
ACTIAS20709G25EA
0
CHF
ACTIAS20709G25
ACTIAS20709G5
4-(1H-Pyrazol-1-yl)anilin
4-(1H-Pyrazol-1-yl)anilin
Formel:
C₉H₉N₃ MW: 159.1879 g/mol |
MDL Number:
MFCD00626298 CAS-Nummer: 17635-45-9 |