2-Amino-N-methylbenzamid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21688G100 AS21688G25 AS21688G5
ACTIAS21688G100EA 0 CHF
ACTIAS21688G100 ACTIAS21688G25 ACTIAS21688G5
2-Amino-N-methylbenzamid
2-Amino-N-methylbenzamid
Formel: C₈H₁₀N₂O
MDL Number: MFCD00060602
CAS-Nummer: 4141-08-6