1-Benzyl-4-hydroxypiperidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
1-Benzylpiperidin-4-ol
AS20529G100
AS20529G25
ACTIAS20529G100EA
0
CHF
ACTIAS20529G100
ACTIAS20529G25
1-Benzyl-4-hydroxypiperidin
1-Benzyl-4-hydroxypiperidin
Formel:
C₁₂H₁₇NO MW: 191,27 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006503 CAS-Nummer: 4727-72-4 EINECS: 225-226-9 |