4-Chlor-6,7-dimethoxychinazolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20461G25 AS20461G5
ACTIAS20461G25EA 0 CHF
ACTIAS20461G25 ACTIAS20461G5
4-Chlor-6,7-dimethoxychinazolin
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formel: C₁₀H₉ClN₂O₂
MDL Number: MFCD01570172
CAS-Nummer: 13790-39-1