4-Nitro-1H-pyrazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21726G100 AS21726G25
ACTIAS21726G100EA 0 CHF
ACTIAS21726G100 ACTIAS21726G25
4-Nitro-1H-pyrazol
4-Nitro-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃N₃O₂
MW: 113,0800 g/mol
MDL Number: MFCD00159626
CAS-Nummer: 2075-46-9