Ethyl-2-methylnicotinat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Ethyl 2-methylnicotinate
AS23337G25 AS23337G5
ACTIAS23337G25EA 0 CHF
ACTIAS23337G25 ACTIAS23337G5
Ethyl-2-methylnicotinat
Ethyl-2-methylnicotinat
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
MDL Number: MFCD00006336
CAS-Nummer: 1721-26-2
EINECS: 217-013-4