Ethyl-2-aminonicotinat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Ethyl 2-aminonicotinate
AS22642G25
AS22642G5
ACTIAS22642G25EA
87
CHF
ACTIAS22642G25
ACTIAS22642G5
Ethyl-2-aminonicotinat
Ethyl-2-aminonicotinat
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ MW: 166,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD01569452 CAS-Nummer: 13362-26-0 |