Methyl-4-brom-3-hydroxybenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 4-bromo-3-hydroxybenzoate
AS34308G1
AS34308G5
ACTIAS34308G1EA
0
CHF
ACTIAS34308G1
ACTIAS34308G5
Methyl-4-brom-3-hydroxybenzoat
Methyl-4-brom-3-hydroxybenzoat
Formel:
C₈H₇BrO₃ MW: 231,0400 g/mol |
MDL Number:
MFCD08056372 CAS-Nummer: 106291-80-9 |