Methyl-5-bromsalicylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-hydroxybenzoate
AS23434G100 AS23434G25
ACTIAS23434G100EA 231 CHF
ACTIAS23434G100 ACTIAS23434G25
Methyl-5-bromsalicylat
Methyl-5-bromsalicylat
Formel: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
MDL Number: MFCD00016460
CAS-Nummer: 4068-76-2
EINECS: 223-776-4