3-Fluor-2-nitrotoluol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32676G1 AS32676G5
ACTIAS32676G1EA 0 CHF
ACTIAS32676G1 ACTIAS32676G5
3-Fluor-2-nitrotoluol
3-Fluor-2-nitrotoluol
Formel: C₇H₆FNO₂
MDL Number: MFCD08458093
CAS-Nummer: 3013-27-2
UN: 1760
ADR: 8,III