2-Fluor-3-nitrotoluol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Fluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
AS21860G100 AS21860G25
ACTIAS21860G100EA 0 CHF
ACTIAS21860G100 ACTIAS21860G25
2-Fluor-3-nitrotoluol
2-Fluor-3-nitrotoluol
Formel: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13 g/mol
MDL Number: MFCD03412242
CAS-Nummer: 437-86-5