3-Brom-2-fluortoluol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzene
AS23059G100 AS23059G25 AS23059G5
ACTIAS23059G100EA 0 CHF
ACTIAS23059G100 ACTIAS23059G25 ACTIAS23059G5
3-Brom-2-fluortoluol
3-Brom-2-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
MW: 189.02 g/mol
MDL Number: MFCD04972694
CAS-Nummer: 59907-12-9
EINECS: 261-981-0