3-Fluor-2-nitrobenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33670G1
AS33670G10
AS33670G5
ACTIAS33670G1EA
0
CHF
ACTIAS33670G1
ACTIAS33670G10
ACTIAS33670G5
3-Fluor-2-nitrobenzoesäure
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₄FNO₄ MW: 185.11 g/mol |
MDL Number:
MFCD07368342 CAS-Nummer: 1000339-51-4 |