2,5-Difluor-4-nitrobenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22692G1 AS22692G25 AS22692G5
ACTIAS22692G1EA 0 CHF
ACTIAS22692G1 ACTIAS22692G25 ACTIAS22692G5
2,5-Difluor-4-nitrobenzoesäure
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₂NO₄
MDL Number: MFCD03425705
CAS-Nummer: 116465-48-6