2-(Chlormethyl)benzothiazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-(Chloromethyl)-1,3-benzothiazole
AS35999G1
AS35999G5
ACTIAS35999G1EA
0
CHF
ACTIAS35999G1
ACTIAS35999G5
2-(Chlormethyl)benzothiazol
2-(Chloromethyl)benzothiazole
Formel:
C₈H₆CINS MW: 183,65 g/mol |
MDL Number:
MFCD05664944 CAS-Nummer: 37859-43-1 |