4-Chlor-2-fluor-5-nitrobenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21640G25 AS21640G5
ACTIAS21640G25EA 0 CHF
ACTIAS21640G25 ACTIAS21640G5
4-Chlor-2-fluor-5-nitrobenzoesäure
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClFNO
MW: 219.55 g/mol
MDL Number: MFCD04115725
CAS-Nummer: 35112-05-1