2-Chlor-4-fluor-5-nitrobenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32646G1
AS32646G5
ACTIAS32646G1EA
0
CHF
ACTIAS32646G1
ACTIAS32646G5
2-Chlor-4-fluor-5-nitrobenzoesäure
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₃ClFNO MW: 219,55 g/mol |
MDL Number:
MFCD04115715 CAS-Nummer: 114776-15-7 |