2,4-Dichlor-3-fluorbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32144G1
AS32144G5
ACTIAS32144G1EA
0
CHF
ACTIAS32144G1
ACTIAS32144G5
2,4-Dichlor-3-fluorbenzonitril
2,4-Dichlor-3-fluorbenzonitril
Formel:
C₇H₂Cl₂FN |
MDL Number:
MFCD06658268 CAS-Nummer: 161612-68-6 |