5-Formylsalicylsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 5-Formyl-2-hydroxybenzoic acid
AS20753G100 AS20753G25
ACTIAS20753G100EA 161 CHF
ACTIAS20753G100 ACTIAS20753G25
5-Formylsalicylsäure
5-Formylsalicylsäure
Formel: C₈H₆O₄
MW: 166,1308 g/mol
MDL Number: MFCD00006945
CAS-Nummer: 616-76-2
EINECS: 210-492-0