4-Fluorsalicylaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
AS31258G1
AS31258G5
ACTIAS31258G1EA
0
CHF
ACTIAS31258G1
ACTIAS31258G5
4-Fluorsalicylaldehyd
4-Fluorsalicylaldehyd
Formel:
C₇H₅FO₂ MW: 140,1118 g/mol |
MDL Number:
MFCD03788526 CAS-Nummer: 348-28-7 |