2-Amino-4,6-dibrompyrimidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30535G1
AS30535G5
ACTIAS30535G1EA
0
CHF
ACTIAS30535G1
ACTIAS30535G5
2-Amino-4,6-dibrompyrimidin
2-Amino-4,6-dibromopyrimidine
Formel:
C₄H₃Br₂N₃ |
MDL Number:
MFCD09263251 CAS-Nummer: 856973-26-7 |