3-Brom-2-methylthiophen
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33769G1
AS33769G5
ACTIAS33769G1EA
58
CHF
ACTIAS33769G1
ACTIAS33769G5
3-Brom-2-methylthiophen
3-Bromo-2-methylthiophene
Formel:
C₅H₅BrS MW: 177,0622 g/mol |
MDL Number:
MFCD09033008 CAS-Nummer: 30319-05-2 EINECS: 250-128-8 |