4-Amino-α,α,α-trifluor-o-toluylsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
AS22660G100 AS22660G25
ACTIAS22660G100EA 0 CHF
ACTIAS22660G100 ACTIAS22660G25
4-Amino-α,α,α-trifluor-o-toluylsäure
4-Amino-α,α,α-trifluor-o-toluylsäure
Formel: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.14 g/mol
MDL Number: MFCD03407959
CAS-Nummer: 393-06-6