3-Brom-4-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36545G1
AS36545G5
ACTIAS36545G1EA
0
CHF
ACTIAS36545G1
ACTIAS36545G5
3-Brom-4-(trifluormethyl)benzoesäure
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₄BrF₃O₂ MW: 269.0200 g/mol |
MDL Number:
MFCD13185386 CAS-Nummer: 581813-17-4 |