4-Methyl-1H-pyrazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Fomepizole
AS22389G25 AS22389G5
ACTIAS22389G25EA 40 CHF
ACTIAS22389G25 ACTIAS22389G5
4-Methyl-1H-pyrazol
4-Methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₆N₂
MDL Number: MFCD00005245
CAS-Nummer: 7554-65-6
EINECS: 231-445-0