3-Fluor-2-nitroanisol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32444G1
AS32444G5
ACTIAS32444G1EA
0
CHF
ACTIAS32444G1
ACTIAS32444G5
3-Fluor-2-nitroanisol
3-Fluor-2-nitroanisol
Formel:
C₇H₆FNO₃ MW: 171,1259 g/mol |
MDL Number:
MFCD07368752 CAS-Nummer: 641-49-6 |