2,3-Difluor-6-nitroanisol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1,2-Difluoro-3-methoxy-4-nitrobenzene
AS25233G100 AS25233G25 AS25233G5
ACTIAS25233G100EA 0 CHF
ACTIAS25233G100 ACTIAS25233G25 ACTIAS25233G5
2,3-Difluor-6-nitroanisol
2,3-Difluor-6-nitroanisol
Formel: C₇H₅F₂NO₃
MW: 189.1163 g/mol
MDL Number: MFCD03840468
CAS-Nummer: 66684-60-4